Learn More
Cloruro de estaño (II) dihidrato, TRC
Código de producto. 30452171
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452171 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30452171 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT44379550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Stannous chloride dihydrate
CAS 10025-69-1
Fórmula molecular Cl2 Sn . 2 H2 O
Cantidad 50 g
Sinónimo Stannous chloride dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
SMILES O.O.Cl[Sn]Cl
Nombre IUPAC dicloroestaño;dihidrato
Peso molecular (g/mol) 225.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.861
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.