Learn More
Cloruro de estaño (II) dihidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stannous chloride dihydrate |
| CAS | 10025-69-1 |
| Fórmula molecular | Cl2 Sn . 2 H2 O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Stannous chloride dihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2 |
| SMILES | O.O.Cl[Sn]Cl |
| Nombre IUPAC | dicloroestaño;dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 225.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.861 |