Learn More
Cloruro de estaño(II) dihidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432048
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432048 500 g 500 g
11422048 100 g 100 g
11442048 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14610.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-69-1 | Cl2Sn·2H2O
Tin(II) chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de estaño(II) se utiliza como agente sensibilizante en la preparación de vidrio y plástico para metalización. Sirve como un potente agente reductor. Otros usos del cloruro estañoso son los baños de estañado, inhibidores de corrosión, polímeros, elastómeros termoplásticos, flujo de soldadura, antioxidante, agente de bronceado y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en ácido clorhídrico concentrado y diluido, alcohol, acetato de etilo, ácido acético glacial y solución de hidróxido sódico. Se descompone con exceso de agua.
Notas
Higroscópico y absorbe la humedad o el agua del aire. Incompatible con metales, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y trifluoruro de bromo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-69-1
Fórmula molecular Cl2Sn·2H2O
Número MDL MFCD00149863
Sinónimo Tin (2+) dihydrate dichloride
Nombre IUPAC Tin (2+) dihydrate dichloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) chloride dihydrate
Punto de fusión 42°C to 46°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal SnCl2·2H2O
Número UN UN3260
Índice Merck 14,8783
Información de solubilidad Soluble in dilute and concentrated hydrochloric acid,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and sodium hydroxide solution. Decomposes in excess water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.65 (189.62 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 2.71
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.