Learn More
Cloruro de estaño(II), anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473287 100 g 100 g
11483287 500 g 500 g
11493287 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16202.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
Tin(II) chloride is widely used as a reducing agent in organic synthesis, for example conversion of quinones into hydroquinones, nitroaromatics into aromatic amines, and in Stephen reduction. It can be used to reduce certain metal salts into metals, tin plating, analytical testing of mercury ions, formation of silver mirrors and metal-metal bonds. It is also used for tin-plating, as a mordant in textile dyeing and as a catalyst in the production of polylactic acid. Further it is used as a food additive, wherein it serves as an anti-oxidant and a color retention agent. It can be used in the condensation of aryl aldehydes with cyclohexan-1,3-diones to synthesize xanthenes. It catalyzes direct conversion of aldehydes into beta-keto esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de estaño(II) se utiliza muy a menudo como agente reductor en la síntesis orgánica, por ejemplo en la conversión de quinonas en hidroquinonas, nitroaromáticos en aminas aromáticas y en la reducción de Stephen. Se puede utilizar para reducir ciertas sales metálicas en metales, para el estañado, pruebas analíticas de iones de mercurio, formación de espejos de plata y uniones metal-metal. También se utiliza para estañar, como mordiente en teñido de textiles y como catalizador en la producción de ácido poliláctico. Además, se utiliza como aditivo alimentario, donde sirve como antioxidante y como agente de retención del color. Se puede utilizar en la condensación de arilaldehídos con ciclohexano-1,3-dionas para sintetizar xantenos. Cataliza la conversión directa de aldehídos en betacetoésteres.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona, éter y tetrahidrofurano. Insoluble en xileno.
Notas
El cloruro de estaño(II) es muy libremente soluble en agua fría. Si el volumen de agua aumenta o en estado caliente, se hidroliza para formar un derivado de hidróxido insoluble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-99-8
Fórmula molecular Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 189.61
Número MDL MFCD00011241
Clave InChI AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Stannous chloride, anhydrous
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
Nombre IUPAC diclorotina
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Especificaciones
Punto de ebullición 652°C
Nombre del producto químico o material Tin(II) chloride
Punto de fusión 247°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 100 g
Número UN UN3260
Índice Merck 14,8783
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone,ether and tetrahydrofuran. Insoluble in xylene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.62
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Densidad 3.95
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(II) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Stannous chloride