Learn More
Cloruro de estaño(II), 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10512991 25 g Frasco de vidrio 25 g
10572791 100 g Frasco de vidrio 100 g
10664702 500 g Frasco de vidrio 500 g
10308253 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10512991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196980250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7772-99-8
Fórmula molecular Cl2Sn
Peso molecular (g/mol) 189.61
Número MDL MFCD00011241
Clave InChI AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Stannous chloride
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Especificaciones
Punto de ebullición 652.0°C
Nombre del producto químico o material Tin(II) chloride
Punto de fusión 246.0°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino o escamas
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Iodimetry)
Fórmula lineal SnCl2
Fieser 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,521; 13,88; 15,138; 16,68; 17,334
Índice Merck 15, 8910
Información de solubilidad Solubility in water: in water: 2700g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in tartaric acid, alcohol, acetone, ether,, methyl acetate, methyl ethyl ketone and isobutyl, alcohol
Nombre IUPAC diclorotina
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.6
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 3.95
Densidad 3.9500g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.