Learn More
Acetato de estaño (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tin(II) Acetate |
| CAS | 638-39-1 |
| Fórmula molecular | C4 H6 O4 Sn |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetic Acid Tin(2+) Salt, Tin Acetate (Sn(OAc)2), Stannous Acetate, Tin Acetate, Tin Acetate (Sn(MeCO2)2), Tin acetate (Sn(O2C2H3)2), Tin diacetate, Tin(II) Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Sn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | CC(=O)O[Sn]OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | diacetiloxitina |
| Peso molecular (g/mol) | 236.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.9288 |