Learn More
2-Etilhexanoato de estaño(II), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485637 100 g 100 g
11475637 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23612.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 301-10-0 | C16H30O4Sn | 405.122 g/mol
Tin(II) 2-ethylhexanoate is used as a polymerization initiator in polylactic acid production. It acts as an intermediate as well as a catalyst for urethane foams, a lubricant, addition agent and a stabilizer for transformer oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-etilhexanoato de estaño(II) se utiliza como iniciador de la polimerización en la producción de ácido poliláctico. Actúa como intermediario y catalizador para espumas de uretano, lubricante, agente de adición, y estabilizador para aceites de transformador.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301-10-0
Fórmula molecular C16H30O4Sn
Peso molecular (g/mol) 405.122
Número MDL MFCD00002676
Clave InChI KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
PubChem CID 9318
Nombre IUPAC 2-etilhexanoato;estaño(2 +)
SMILES CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(II) 2-ethylhexanoate
Densidad 1.251
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.494
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.11
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin(II) 2-ethylhexanoate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tin(II) 2-ethylhexanoate