Learn More
Lámina de estaño, 0,1 mm de grosor, 98,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 x 150 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436585 30 x 150 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15436585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044154.RG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin foil
Nombre de nota 0.1mm (0.004 in.) thick
CAS 7440-31-5
Cantidad 30 x 150 cm
Olor Odorless
Peso ≈329g/30x150cm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Sn
Número MDL MFCD00133862
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
Nombre IUPAC tin
Peso molecular (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Porcentaje de pureza 98.8%