Learn More
Lámina de estaño, 0,05 mm de grosor, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tin foil |
| Nombre de nota | 0.05mm (0.002 in.) thick |
| CAS | 7440-31-5 |
| Cantidad | 50 x 100 mm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈1.8g/50x100mm |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula molecular | Sn |
| Número MDL | MFCD00133862 |
| Mostrar más |