Learn More
Ditriflato de estaño, TRC
Código de producto. 30454259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454259 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30454259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT444103100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin Ditriflate
CAS 62086-04-8
Fórmula molecular C2O6F6S2Sn
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tin(2+) Triflate, Tin(II) Triflate, Tin(II) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Tin(2+) Salt, Stannous Triflate, Stannous Trifluoromethanesulfonate, Stannous Trifluoromethylsulfonate, Tin Bis(trifluoromethanesulfonate)
Fórmula InChI InChI=1S/2CHF3O3S.Sn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
SMILES [Sn+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC estaño(2+);trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 416.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.8062