Learn More
Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific™
48.50€ - 542.00€
| CAS | 4600096-08-6 |
|---|---|
| Número MDL | MFCD28100488 |
| Sinónimo | Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15482867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047142.MD |
250mg |
48.50€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15462867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047142.03 |
1g |
138.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15472867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047142.06 |
5g |
542.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 4600096-08-6 | |
| MFCD28100488 | |
| Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide) |
Especificaciones
| Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide | |
| [(CF3SO2)2N]2Sn | |
| UN3261 | |
| Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide) |
| 4600096-08-6 | |
| MFCD28100488 | |
| Hygroscopic | |
| 678.98 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen