Learn More
Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Código de producto. 15482867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15482867 250 mg 250 miligramos
18032989 250 mg 5 miligramos
15462867 1 g 1 g
15472867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15482867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047142.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4600096-08-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4600096-08-6
Número MDL MFCD28100488
Sinónimo Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Color Blanco
Fórmula lineal [(CF3SO2)2N]2Sn
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.98
Forma física Solid