missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

Código de producto. 18032989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18032989 250 mg 5 miligramos
15482867 250 mg 250 miligramos
15462867 1 g 1 g
15472867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18032989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047142.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 4600096-08-6

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 4600096-08-6
Número MDL MFCD28100488
Sinónimo Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide)

Specifications

Nombre del producto químico o material Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Color Blanco
Fórmula lineal [(CF3SO2)2N]2Sn
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.98
Forma física Solid

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.