Learn More
Estaño, solución estándar AAS, Sn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11399189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399189 100 mL 100 ml
11366379 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399189 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088112.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-31-5
Fórmula molecular Sn
Peso molecular (g/mol) 118.71
Número MDL MFCD00133862
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nombre IUPAC estaño
SMILES [Sn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin
Nombre de nota AAS standard solution, Sn 1000μg/mL
Olor Characteristic
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densidad Approx. 1g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo Sn 1000;mug/mL
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin, AAS standard solution, Specpure, Sn 1000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid