Learn More
Estaño, + 99,5 %, certificado AR para análisis, granulado, Fisher Chemical
Código de producto. 10244640 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10244640 250 g Jarra para polvos de plástico 250 GR
1 options
Código de producto. 10244640 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1640/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Plata
CAS 7440-31-5
Punto de fusión 231.9°C
Punto de ebullición 2270°C
Cantidad 250 g
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 1mmHg 1492
Formulario Sólido
Fórmula molecular Sn
Número MDL MFCD00133862
Sinónimo powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
Clave InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
Nombre IUPAC estaño
Peso molecular (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.69g/mol