Learn More
Timosaponin BII, MedChemExpress
Código de producto. 16451518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451518 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16451518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0812
 Artículo restringido
MedChemExpress Timosaponin BII (Prototimosaponin A III) is a steroid saponin found in the rhizomes of Anemarrhena asphodeloides. Timosaponin BII has neuronal protective, anti-inflammatory and antioxidant activities.
Timosaponin BII (Prototimosaponin A III) is a steroid saponin found in the rhizomes of Anemarrhena asphodeloides. Timosaponin BII has neuronal protective, anti-inflammatory and antioxidant activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Timosaponin BII
CAS 136656-07-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C45H76O19
Cantidad 5 mg
Sinónimo Prototimosaponin A III
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@]([C@@H]2C)([H])[C@](O[C@]2(O)CC[C@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)([H])C4)[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 921.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 921.07
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration