Learn More
Timosaponin AIII, MedChemExpress
Código de producto. 16473906
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16473906 25 mg 25 miligramos
16441518 5 mg 5 miligramos
16409118 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473906 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0810
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Timosaponin AIII could inhibit acetylcholinesterase (AChE) activity, with an IC50 of 35.4 μM.
Timosaponin AIII could inhibit acetylcholinesterase (AChE) activity, with an IC50 of 35.4 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Timosaponin AIII
CAS 41059-79-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H64O13
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (168.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@H](C)CO4)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2
Peso molecular (g/mol) 740.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 740.92
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death