Learn More
Timosaponin A1, MedChemExpress
Código de producto. 16401758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16401758 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16401758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN6079
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Timosaponin A1 is a coprostane type steroidal saponin isolated from Rhizoma Anemarrhenae.
Timosaponin A1 is a coprostane type steroidal saponin isolated from Rhizoma Anemarrhenae.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Timosaponin A1
CAS 68422-00-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H54O8
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (53.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@]3([H])[C@](O[C@]4(CC[C@H](C)CO4)[C@H]3C)([H])C[C@@]1([H])[C@@]5([H])[C@]([C@@]6([C@](C[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)CO)CC6)([H])CC5)C)([H])CC2
Peso molecular (g/mol) 578.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 578.78
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid