Learn More
Timonacic, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Timonacic |
| CAS | 444-27-9 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O2 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Thioproline, 4-Thiazolidinecarboxylic Acid, 1,3-Thiazolane-4-carboxylic Acid, 1,3-Thiazolidin-3-ium-4-carboxylate, 4-carboxythiazolidine, 1,3-Thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C1CSCN1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1,3-tiazolidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 133.169 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.02 |
Título del producto
Individuate un'opportunità di miglioramento?