Learn More
Timonacic, MedChemExpress
Código de producto. 16448656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16448656 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1169
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Timonacic is used as an adjuvant in the treatment of acute and hepatic disorders. It has also been used for the treatment of some cases of cancer, through the induction of the reverse transformation.
Timonacic is used as an adjuvant in the treatment of acute and hepatic disorders. It has also been used for the treatment of some cases of cancer, through the induction of the reverse transformation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Timonacic
CAS 444-27-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H7NO2S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,3-Thiazolidine-4-carboxylic acid
Información de solubilidad DMSO : 6 mg/mL (45.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1NCSC1)O
Peso molecular (g/mol) 133.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death