Learn More
Maleato de timolol, LoGiCal
Código de producto. 30462766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462766 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462766 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0440.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Timolol Maleate
CAS 26921-17-5
Nombres de analitos o componentes Timolol Maleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H24 N4 O3 S . C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Timolol Maleate, 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (2S)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2-Propanol, 1-(tert-butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]-, (-)-, maleate (1:1) (salt) (8CI), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (2S)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (S)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (salt), 1,2,5-Thiadiazole, 2-propanol deriv., (-)-Timolol maleate, (S)-(-)-Timolol maleate, (S)-Timolol hydrogen maleate, (S)-Timolol maleate, Aquanil, Betim, Betime, Blocadren, Blocanol, Istalol, L-Timolol maleate, MK 950, Optimol, Proflax, Rysmon TG, Temserin, Tenopt, Timabak, Timacar, Timacor, Timolet, Timolol LA, Timolol hydrogen maleate, Timomann, Timoptic, Timoptol, Timoptol XE, Timorom, WP 934, l-Timolol maleate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (Z)-but-2-enedioico; (2S)-1-(terc-butilamino)-3-[(4-morfolin-4-il-1,2,5-tiadiazol-3-il)oxi]propan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 432.49
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1679 g/mol