Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maleato de timolol
Código de producto. 17231242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17231242 250 mg 250 miligramos
17221242 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17231242 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466512500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26921-17-5 | C17H28N4O7S, C13H24N4O3S·C4H4O4 | 432.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26921-17-5
Fórmula molecular C13H24N4O3S·C4H4O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Maleato de timolol
Cantidad 250 mg
Solubilidad Solubilidad solución acuosa: soluble. Otras solubilidades: Prácticamente insoluble en éter, soluble en DMSO, metanol, etanol
Punto de fusión 202,0°C a 203,0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 432,49
Clave InChI WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COC1=NSN=C1N1CCOCC1
Nombre IUPAC (2S)-1-(tert-butylamino)-3-{[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy}propan-2-ol; (2Z)-but-2-enedioic acid
Peso molecular (g/mol) 432.49
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Timolol maleate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Timolol maleate