Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Maleato de timolol |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solubilidad solución acuosa: soluble. Otras solubilidades: Prácticamente insoluble en éter, soluble en DMSO, metanol, etanol |
| Punto de fusión | 202,0°C a 203,0°C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432,49 |
| Clave InChI | WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COC1=NSN=C1N1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-(tert-butylamino)-3-{[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy}propan-2-ol; (2Z)-but-2-enedioic acid |
| Peso molecular (g/mol) | 432.49 |
Seguridad y manipulación
- Timolol maleate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: (S)-3-[3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole monomaleate