Learn More
Timolol hemihidrato, Mikromol™
Descripción
Timolol hemihidrato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Timolol Hemihydrate |
| CAS | 91524-16-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Timolol Hemihydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C13 H24 N4 O3 S . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (2S)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-2-propanol Hydrate (2:1), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, hydrate (2:1), (S)-, 1,2,5-Thiadiazole, 2-propanol deriv., Betimol, Timolol Hemihydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C13H24N4O3S.H2O/c2*1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;/h2*10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1H2/t2*10-;/m00./s1 |
| SMILES | O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc3nsnc3N4CCOCC4 |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-(terc-butilamino)-3-[(4-morfolin-4-il-1,2,5-tiadiazol-3-il)oxi]propan-2-ol;hidrato |
| Mostrar más |