missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TIMM13 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16666834
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16666834 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16666834 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5100352

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total TIMM13.

This gene encodes a member of the evolutionarily conserved TIMM (translocase of inner mitochondrial membrane) family of proteins that function as chaperones in the import of proteins from the cytoplasm into the mitochondrial inner membrane. Proteins of this family play a role in collecting substrate proteins from the translocase of the outer mitochondrial membrane (TOM) complex and delivering them to either the sorting and assembly machinery in the outer mitochondrial membrane (SAM) complex or the TIMM22 complex in the inner mitochondrial membrane. The encoded protein and the translocase of mitochondrial inner membrane 8a protein form a 70 kDa complex in the intermembrane space.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIMM13
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica TIMM13
N.º de referencia del gen P62075, P62076, Q9Y5L4
Alias de gen D10Ertd378e; fd44h11; hypothetical protein LOC436738; mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim13; mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim13B; ppv1; TIM13; Tim13a; TIM13B; Tim9; Timm13; TIMM13A; TIMM13B; Timm9; translocase of inner mitochondrial membrane 13; translocase of inner mitochondrial membrane 13 homolog; translocase of inner mitochondrial membrane 13 homolog (yeast); translocase of inner mitochondrial membrane 9 homolog; wu:fd44h11; zgc:92895
Símbolos de los genes TIMM13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human TIMM13(Accession Q9Y5L4), corresponding to amino acid residues D59-M95.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 252928, 26517, 30055
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.