Learn More
Amarell™ Termómetro electrónico estándar multiusos
Descripción
- Práctico y de fácil lectura.
- Termómetro versátil para una indicación rápida y precisa de la temperatura.
- Función de retención
- Apagado automático después de 10 min.
- Sonda semiconductora de acero inoxidable de respuesta extremadamente rápida
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 22 x 55 mm |
| Desechables | Reutilizables |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una indicación de temperatura rápida y precisa |
| Longitud de la sonda (métrico) | 500 mm |
| Tiempo de medición | T 90 = 4 seg. |
| Tipo de sonda | Perforación |
| Resolución | 0,1 °C |
| Tipo de producto | Termómetro estándar multielectrónico |
| Temperatura máxima | 200 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | -50°C |
| Mostrar más |