Learn More
Amarell™ Reloj temporizador electrónico
Código de producto. 10329860
Change view
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
24 h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo unitSize
10329860 24 h cada uno
1 options
Código de producto. 10329860 Proveedor Amarell™ N.º de proveedor E920630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye una función de alarma y cronómetro. El temporizador-reloj electrónico realiza una cuenta atrás desde o hasta 24 horas.
  • Temporizador de cuenta atrás o de cuenta atrás con señal de alarma sonora
  • Con función de reloj y de memoria de cronómetro
  • Hasta 24 horas
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador
Intervalo de tiempo 24 h
Alarms
Batería, tipo LR44/A76
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 68 x 53 x 20 mm