Learn More
Melford Tiempo
Descripción
Timentin contiene dos antibióticos: ticarcilina (una penicilina) y clavulanato de potasio (un inhibidor de la betalactamasa).
La ticarcilina inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana, alterando la integridad de la pared celular bacteriana y provocando la lisis de las células bacterianas. El clavulanato de potasio actúa inhibiendo las betalactamasas, enzimas producidas por bacterias que pueden inactivar los antibióticos betalactámicos, como la ticarcilina. Esta combinación es eficaz contra un amplio espectro de bacterias, incluidas aquellas que producen betalactamasas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Timentin |
| CAS | 4697-14-7, 61177-45-5 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C15H14N2Na2O6S2/C8H8KNO5 |