Learn More
TIM-3 (CD366) Mouse anti-Human, Alexa Fluor 488, Clone: 7D3, BD Biosciences™
Descripción
TIM-3 (CD366) Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 (CD366) in Human samples. It is validated for Flow cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TIM-3 (CD366) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 7D3 |
| Conjugado | Alexa Fluor 488 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| N.º de referencia del gen | CD366; HAVCR2; TIM3; T cell immunoglobulin mucin-3; TIMD-3; KIM-3 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human TIM-3 |
| Cantidad | 25 Tests |
| Mostrar más |