Learn More
Oxoid UK Discos Tilmicosin TIL de 15 ug de 5 x 50
Descripción
Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos de sensibilidad antimicrobiana Thermo Scientific™ Oxoid™ fiables y fáciles de usar.
Aplicaciones recomendadas, código HealthcareAntibiotic , TILDescription, discos de sensibilidad antimicrobiana Oxoid Tilmicosin. Envasados, 5 cartuchos/paquete. Cantidad, 50 discos/concentración de cartuchos, tamaño por unidad 15 μg, cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Agentes antimicrobianos | Tilmicosina |
| Certificaciones/conformidad | ARTG |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| País de origen | Reino Unido |
| Código de antibiótico | TIL |
| Tipo de producto | Discos antimicrobianos |
| Tipo de prueba | Sensibilidad antimicrobiana |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinar manualmente la susceptibilidad antibiótica de microorganismos mediante los métodos de análisis de susceptibilidad antimicrobiana (AST) |
| N.° por paquete | 5 x 50 discos |
| Tipo de empaquetado | Caja |
| Mostrar más |