Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tilmicosin phosphate |
| CAS | 137330-13-3 |
| Punto de fusión | 130.0°C to 135.0°C |
| Fórmula molecular | C46H83N2O17P |
| Cantidad | 1 g |
| Clave InChI | NESIVXZOSKKUDP-ARVJLQODSA-N |
| SMILES | OP(O)(O)=O.CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CCN2C[C@@H](C)C[C@@H](C)C2)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(\C)=C\[C@@H]1CO[C@@H]1O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]1OC |
| Nombre IUPAC | (4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-(dimetilamino)-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-7-{2-[(3R,5S)-3,5-dimetilpiperidin-1-il]etil}-16-etil-4-hidroxi-15-({[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hidroxi-3,4-dimetoxi-6-metiloxan-2-il]oxi}metil)-5,9,13-trimetil-1-oxaciclohexadeca-11,13-dieno-2,10-diona; ácido fosfórico |
| Peso molecular (g/mol) | 967.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 967.13 |