Learn More
Tilmicosin phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16488496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488496 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0905A
MedChemExpress Tilmicosin phosphate is a antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
Tilmicosin phosphate is a antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tilmicosin phosphate
Forma física Solid
CAS 137330-13-3
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C46H83N2O17P
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo LY-177370 phosphate EL-870 phosphate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (103.40 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (103.40 mM)
SMILES C[C@@H]([C@@H](CC1=O)O)[C@H]([C@H](C[C@H](C(/C=C/C(C)=C/[C@H](CO[C@H](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2OC)[C@@H]2OC)[C@@H](CC)O1)=O)C)CCN(C[C@H](C)C3)C[C@H]3C)O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]4N(C)C)([H])[C@@H]4O.O=P(O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 967.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 967.13
Porcentaje de pureza 98.0%