Learn More
Tilmicosin, MedChemExpress
Código de producto. 16478496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16478496 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0905100mg
MedChemExpress Tilmicosin is a macrolide antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
Tilmicosin is a macrolide antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tilmicosin
Forma física Solid
CAS 108050-54-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C46H80N2O13
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo LY-177370 EL-870
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (115.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]([C@@H](CC1=O)O)[C@H]([C@H](C[C@H](C(/C=C/C(C)=C/[C@H](CO[C@H](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2OC)[C@@H]2OC)[C@@H](CC)O1)=O)C)CCN(C[C@H](C)C3)C[C@H]3C)O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]4N(C)C)([H])[C@@H]4O
Peso molecular (g/mol) 869.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 869.13
Porcentaje de pureza 98.0%