Learn More
Tilivalline, Tilivalline, TRC
Código de producto. 17997994
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17997994 1 mg 1 miligramo
17928214 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17997994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4403501MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C20H19N3O2
Peso molecular (g/mol) 333.38
Sinónimo (11S,11aS)-,2,3,10,11,11a-hexahydro-9-hydroxy-11-(1H-indol-3-yl)-5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepin-5-one, (11S-cis)-1,2,3,10,11,11a-hexahydro-9-hydroxy-11-(1H-indol-3-yl)-5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepin-5-one;
Nombre IUPAC (6S,6aS)-4-hydroxy-6-(1H-indol-3-yl)-5,6,6a,7,8,9-hexahydropyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepin-11-one
SMILES O=C(N1CCC[C@@]1([H])[C@H](C2=CNC3=C2C=CC=C3)N4)C5=C4C(O)=CC=C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tilivalline
CAS 80279-24-9
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19N3O2/c24-17-9-3-6-13-19(17)22-18(16-8-4-10-23(16)20(13)25)14-11-21-15-7-2-1-5-12(14)15/h1-3,5-7,9,11,16,18,21-22,24H,4,8,10H2/t16-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1477
Porcentaje de pureza >95%