Learn More
Clorhidrato de impureza D de tilidina, TRC
Código de producto. 30450206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450206 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30450206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT440305250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride
CAS 24811-92-5
Fórmula molecular C13 H19 N O2 . Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. D (EP) as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO2.ClH/c1-4-16-13(15)12(10-14(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12H,4,10H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccccc1
Nombre IUPAC clorhidrato de 3-(dimetilamino)-2-fenilpropanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 257.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1183