Learn More
Tilfrinib, MedChemExpress
Código de producto. 16447087
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16447087 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16447087 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110244
MedChemExpress Tilfrinib (compound 4f) is a potent and selective inhibitor of breast tumor kinase (Brk) with an IC50 of 3.15 nM, which displays anti-proliferative activity and acts as a promising antitumor agent.
Tilfrinib (compound 4f) is a potent and selective inhibitor of breast tumor kinase (Brk) with an IC50 of 3.15 nM, which displays anti-proliferative activity and acts as a promising antitumor agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tilfrinib
CAS 1600515-49-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13N3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (454.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=CC(NC2=C3C4=CC=CC=C4NC3=NC=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 275.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease