Learn More
Clorhidrato de tiletamina, Mikromol™
Código de producto. 18041370
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18041370 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18041370 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1545.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de tiletamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiletamine Hydrochloride
CAS 14176-50-2
Nombres de analitos o componentes Tiletamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H17 N O S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-(Ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone hydrochloride, Tiletamin hydrochloride, Tiletamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NOS.ClH/c1-2-13-12(11-7-5-9-15-11)8-4-3-6-10(12)14;/h5,7,9,13H,2-4,6,8H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCNC1(CCCCC1=O)c2cccs2
Nombre IUPAC 2-(etilamino)-2-tiofen-2-ilciclohexan-1-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 259.8
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0798 g/mol