Learn More
Tildipirosin, MedChemExpress
Código de producto. 16488016
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488016 100 mg 100 miligramos
16480366 2 mg 2 miligramos
16478288 10 mg 10 miligramos
16454177 50 mg 50 miligramos
16410728 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16488016 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0071
MedChemExpress Tildipirosin, a long-acting macrolide, has antibiotic activity.
Tildipirosin, a long-acting macrolide, has antibiotic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tildipirosin
Forma física Solid
CAS 328898-40-4
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C41H71N3O8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (136.24 mM)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@H](O)[C@@H](C)O1)N(C)C)[C@]1([H])O[C@H]2[C@H](C[C@H](C(/C=C/C(C)=C/[C@H](CN3CCCCC3)[C@@H](CC)OC(C[C@@H](O)[C@@H]2C)=O)=O)C)CCN4CCCCC4
Peso molecular (g/mol) 734.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 734.02
Porcentaje de pureza 98.0%