Learn More
Tigogenina, TRC
Código de producto. 30457167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457167 250 mg 250 miligramos
30450721 100 mg 100 miligramos
30454260 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT444685250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-60-1
Fórmula molecular C27H44O3
Peso molecular (g/mol) 416.64
Sinónimo 5α-Spirostan-3β-ol, (25R)-5α-Spirostan-3β-ol, Tigogenin, (25R)-5α-Spirostan-3β-ol, NSC 93754, Ticogenin, (3β,5α,25R)-Spirostan-3-ol
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tigogenin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.329