Learn More
Tigogenina, TRC
Código de producto. 30450721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450721 100 mg 100 miligramos
30454260 25 mg -
30457167 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT444685100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-60-1
Fórmula molecular C27H44O3
Peso molecular (g/mol) 416.64
Sinónimo 5α-Spirostan-3β-ol, (25R)-5α-Spirostan-3β-ol, Tigogenin, (25R)-5α-Spirostan-3β-ol, NSC 93754, Ticogenin, (3β,5α,25R)-Spirostan-3-ol
SMILES C[C@@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tigogenin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.329