Learn More
Cloruro de tigloilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tigloyl Chloride |
| CAS | 35660-94-7 |
| Fórmula molecular | C5 H7 Cl O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2E)-2-Methyl-2-butenoyl Chloride, (E)-2-Methyl-2-butenoyl Chloride, Tiglic Acid Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+ |
| SMILES | C\C=C(/C)\C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de (E)-2-metilbut-2-enoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 118.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0185 |