Learn More
Ácido tíglico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiglic Acid |
| CAS | 80-59-1 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Butenoic acid','2-methyl-','(2E)-, 2-Butenoic acid','2-methyl-','(E)-, Crotonic acid','2-methyl-','(E)- (8CI), Tiglic acid (6CI,7CI), (2E)-2-Methyl-2-butenoic acid, (E)-2,3-Dimethylacrylic acid, (E)-2-Methyl-2-butenoic acid, (E)-2-Methylcrotonic acid, (E)-α-Methylcrotonic acid, Cevadic acid, NSC 44235, NSC 8999, Tiglinic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid, trans-2-Methylcrotonic acid, trans-α,β-Dimethylacrylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+ |
| SMILES | C\C=C(/C)\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-2-metilbut-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 100.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0524 |