Learn More
Ácido Tiglic-d3 (Mayor), TRC
Código de producto. 30452586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452586 500 mg 500 miligramos
30449313 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30452586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT440052500MG
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 19146-57-7
Fórmula molecular C5 2H3 H5 O2
Peso molecular (g/mol) 103.13
Sinónimo Crotonic-4,4,4-d3 acid, 2-methyl-, (E)- (8CI), Tiglic acid-d3, (2E)-2-Methyl-2-butenoic-4,4,4-d3 acid, trans-2-Methyl-3-(methyl-d3)acrylic acid, (E)-2-Methyl-2-butenoic acid (4,4,4-D3), Tiglic acid (4,4,4-D3)
Nombre IUPAC (E)-2-(trideuteriometil)but-2-ácido enoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])\C(=C/C)\C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Tiglic Acid-d3
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+/i2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0713