Learn More
Éster bencílico del ácido tíglico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tiglic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 37526-88-8 |
| Fórmula molecular | C12H14O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (2E)-2-Methyl-2-butenoic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl Tiglate, NSC 69098 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O2/c1-3-10(2)12(13)14-9-11-7-5-4-6-8-11/h3-8H,9H2,1-2H3/b10-3+ |
| SMILES | C\C=C(/C)\C(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-2-metilbut-2-enoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0994 |