Learn More
Ácido tiglico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11441618 500 g 500 g
11421618 25 g 25 g
11431618 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13905.36
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 80-59-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-59-1
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00066864
Clave InChI UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
PubChem CID 125468
ChEBI CHEBI:9592
Nombre IUPAC ácido (E)-2-metilbut-2-enoico
SMILES C\C=C(/C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiglic acid
Punto de fusión 62°C to 66°C
Punto de ebullición 198°C to 199°C
Densidad 0.969
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 101°C (213°F)
Número UN UN3261
Beilstein 1236500
Índice Merck 149433
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza ≥98%