Learn More
Polyco Healthline Sacos de residuos de vertedero Tiger Stripe de peso medio en rollo
Descripción
- Categoría: Residuos Clínicos
- Fuerza: Peso medio
- Capacidad: 20 L, 30 L
- Formato del paquete: Roll
- Diseñado para la segregación y manipulación clínica de residuos
- Apoya la gestión segura de los flujos de residuos sanitarios
- Colores disponibles: Raya de tigre
- Contenido de materiales reciclados: 30% de contenido reciclado (Códigos de producto: TSYB/2, TSYB/3)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Capacidad (imperial) | 5,3 gal |
| Color | Rayas de tigre |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 660 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Gestión de residuos |
| Anchura (imperial) | 26 in |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.