Learn More
Tigecycline, MedChemExpress
Descripción
Tigecycline (GAR-936) is a broad-spectrum glycylcycline antibiotic. The mean inhibitory concentration (MIC) of Tigecycline for E. coli (MG1655 strain) is approximately 125 ng/mL. MIC50 and MIC90 are 1 and 2 mg/L for Acinetobacter baumannii (A. baumannii), respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tigecycline |
| Forma física | Solid |
| CAS | 220620-09-7 |
| Color | Brownish Yellow |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H39N5O8 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | GAR-936 |
| Información de solubilidad | DMSO : 150 mg/mL (256.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (14.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mostrar más |