Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tigeciclina
Código de producto. 16584374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16584374 250 mg 250 miligramos
16574374 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16584374 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463062500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220620-09-7
Fórmula molecular C29H39N5O8
Peso molecular (g/mol) 585.66
Clave InChI ZXGBRIBPJBHLMO-SBMFAFPZSA-N
Nombre IUPAC N-[(5aR,6aS,7S,9Z,10aS)-9-[amino(hidroxi)metilideno]-4,7-bis(dimetilamino)-1,10a,12-trihidroxi-8,10,11-trioxo-5,5a,6,6a,7,8,9,10,10a,11-decahidrotetracen-2-il]-2-(tert-butilamino)acetamida
SMILES CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=C(NC(=O)CNC(C)(C)C)C(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tigecycline
Punto de fusión 165.0°C to 175.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 585.65
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tigecycline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tigecycline