Learn More
Metilsulfato de tiemonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tiemonium Methyl Sulfate |
| CAS | 6504-57-0 |
| Fórmula molecular | C18 H24 N O2 S . C H3 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-[3-Hydroxy-3-phenyl-3-(2-thienyl)propyl]-4-methylmorpholinium methyl sulfate (7CI), Morpholinium','4-[3-hydroxy-3-phenyl-3-(2-thienyl)propyl]-4-methyl-','methyl sulfate (salt) (8CI,9CI), Tiemonium methosulfate, Tiemonium methosulphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24NO2S.CH4O4S/c1-19(11-13-21-14-12-19)10-9-18(20,17-8-5-15-22-17)16-6-3-2-4-7-16;1-5-6(2,3)4/h2-8,15,20H,9-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | COS(=O)(=O)[O-].C[N+]1(CCC(O)(c2ccccc2)c3cccs3)CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-metilmorfolin-4-io-4-il)-1-fenil-1-tiofen-2-ilpropan-1-ol;sulfato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 429.551 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.128 |