missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tie2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16818904 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16818904 20 μL 20 microlitros
16808904 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16818904 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 191571AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TIE2, also known as TEK tyrosine kinase, TIE2 gene is mapped to 9p21.2. This gene encodes a receptor that belongs to the protein tyrosine kinase Tie2 family. The encoded protein possesses a unique extracellular region that contains two immunoglobulin-like domains, three epidermal growth factor (EGF)-like domains and three fibronectin type III repeats. The ligand angiopoietin-1 binds to this receptor and mediates a signaling pathway that functions in embryonic vascular development. Immunoblotting showed that TIE2 expression was increased by thyroid-stimulating hormone and agents that increased intracellular cAMP. HSCs expressing the receptor tyrosine kinase TIE2 are quiescent and antiapoptotic and comprise a side population of HSCs that adhere to osteoblasts in the bone marrow niche.

Especificaciones

Antígeno Tie2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TEK
N.º de referencia del gen Q02763, Q02858
Alias de gen Angiopoietin 1 receptor, CD202B, hTIE2, p140 TEK, TEK, TIE 2, Tie2, VMCM, VMCM1
Símbolos de los genes TEK
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Tie2 Fusion Protein Ag13523
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21687, 7010, 89804
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.